missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para beta-glucuronidasa/GUSB humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El gen GUSB codifica la beta-glucuronidasa (EC 3.2.1.31), una hidrolasa lisosomal implicada en la degradación gradual de los glicosaminoglicanos que contienen ácido glucurónico. Es una glucoproteína tetramérica compuesta de subunidades idénticas. El gen GUSB está mutado en mucopolisacaridosis tipo VII (MPS7; MIM 253220).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08236 |
| Intervalo del ensayo | De 0,18 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,18 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 2990 |
| Símbolo de gen | GUSB |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido