Learn More
Gibco™ Human BMP-4, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
AF-120-05ET-1MG will be provided as 2 x 500 μg (AF-120-05ET-500UG). PeproTech's E.coli-derived BMP-4 is a fully active homodimeric protein consisting of two 107 amino acid subunits, which correspond to amino acids 303-408 of the full length BMP-4 precursor, and includes a N-terminal Met residue. The calculated molecular weight of Recombinant Human BMP-4 (E.coli-derived) is 24.2 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P12644 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 652 |
| Peso molecular | 24.2 kDa |
| Nombre | Human BMP-4, Animal-Free |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 2 x 500 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.