Learn More
Gibco™ Human BMP-4 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 4015.00€
Especificaciones
Número de acceso | P12644 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 652 |
Nombre | Human BMP-4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17811033
|
Gibco™
120-05ET-100UG |
100 μg |
818.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17800283
|
Gibco™
120-05ET-10UG |
10 μg |
203.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30089089
|
Gibco™
120-05ET-01M |
2 x 500 μg |
4015.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17841233
|
Gibco™
120-05ET-1MG |
2 x 500 μg | N/A | ||||||
17820143
|
Gibco™
120-05ET-250UG |
250 μg |
1410.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17841483
|
Gibco™
120-05ET-2UG |
2 μg |
83.75€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17891653
|
Gibco™
120-05ET-500UG |
500 μg |
2420.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17840583
|
Gibco™
120-05ET-50UG |
50 μg |
484.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
120-05ET-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-05ET-500UG). PeproTech's E.coli-derived BMP-4 is a fully active homodimeric protein consisting of two 106 amino acid subunits, which correspond to amino acids 303-408 of the full length BMP-4 precursor. The calculated molecular weight of Recombinant Human BMP-4 (E.coli-derived) is 23.9 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily. The superfamily includes large families of growth and differentiation factors. Bone morphogenetic proteins were originally identified by an ability of demineralized bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extraskeletal site. This particular family member plays an important role in the onset of endochondral bone formation in humans, and a reduction in expression has been associated with a variety of bone diseases, including the heritable disorder Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Alternative splicing in the 5' untranslated region of this gene has been described and three variants are described, all encoding an identical protein.Especificaciones
P12644 | |
protein with no preservative | |
Human BMP-4 | |
RUO | |
BMP4 | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
652 | |
E. coli | |
BMP; BMP2B; BMP-2 B; Bmp2b1; Bmp2b-1; Bmp4; Bmp-4; BOMPR4A; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 2 B; bone morphogenetic protein 4; bone morphogenetic protein 4 preproprotein; DVR4; Dvr-4; MCOPS6; OFC11; ZYME | |
Unconjugated | |
KKNKNCRRHS LYVDFSDVGW NDWIVAPPGY QAFYCHGDCP FPLADHLNST NHAIVQTLVN SVNSSIPKAC CVPTELSAIS MLYLDEYDKV VLKNYQEMVV EGCGCR | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |