Learn More
Invitrogen™ Human BSEP Vesicles
Las vesículas humanas BSEP son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte BSEP insertada (bomba de exportación de sal biliar, ABCB11). Las vesículas humanas BSEP se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e de fármacos con BSEP en ensayos in vitro.
Marca:  Invitrogen™ GM0005
Código de producto. 10308189
  • 1208.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Congelado
Calidad para investigación
Vesícula humana
Capacidad
0.5 mL
Humano
Almacenar a -80 °C.
Hielo seco