Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
209.00€ - 413.00€
Especificaciones
| Antígeno | C-ReactiveProtein/CRP |
|---|---|
| Clon | 987312 |
| Dilución | ELISA |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18746538
![]() |
R&D Systems
MAB17072-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18722328
![]() |
R&D Systems
MAB17072-100 |
100 μg |
413.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| C-ReactiveProtein/CRP | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P02741 | |
| 1401 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 987312 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. | |
| C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C-Reactive Protein/CRP Phe17-Pro224 Accession # P02741 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human C-Reactive Protein/CRP in direct ELISAs. |