missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para calreticulina humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
La calreticulina o calr es una chaperona que se une al calcio y que promueve el plegado, el montaje oligomérico y el control de calidad en el retículo endoplásmico (ER) a través del ciclo de calreticulina/calnexina. Calr, una lectina, interactúa transitoriamente con casi todas las glicoproteínas monoglucosiladas que se sintetizan en el ER. Calr también interactúa con el dominio de unión al ADN de NR3C1 y media su exportación nuclear. También puede estar implicado en la regulación de la expresión génica materna y la maduración de los ovocitos a través de la regulación de la homeostasis del calcio.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P27797 |
| Intervalo del ensayo | De 1,3 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 811 |
| Símbolo de gen | CALR |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido