Learn More
Abnova™ Human CAMK2A Partial ORF (AAH40457, 305 a.a. - 410 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH40457 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 815 |
Peso molecular | 37.29kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16165574
|
Abnova™
H00000815-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16155574
|
Abnova™
H00000815-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The product of this gene belongs to the serine/threonine protein kinases family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinases subfamily. Calcium signaling is crucial for several aspects of plasticity at glutamatergic synapses. This calcium calmodulin-dependent protein kinase is composed of four different chains: alpha, beta, gamma, and delta. The alpha chain encoded by this gene is required for hippocampal long-term potentiation (LTP) and spatial learning. In addition to its calcium-calmodulin (CaM)-dependent activity, this protein can undergo autophosphorylation, resulting in CaM-independent activity. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TTMLATRNFSGGKSGGNKKSDGVKESSESTNTTIEDEDTKVRKQEIIKVTEQLIEAISNGDFESYTKMCDPGMTAFEPEALGNLVEGLDFHRFYFENLWSRNSKPVEspecificaciones
AAH40457 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.29kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAMKA/KIAA0968 | |
CAMK2A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
815 | |
CAMK2A (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TTMLATRNFSGGKSGGNKKSDGVKESSESTNTTIEDEDTKVRKQEIIKVTEQLIEAISNGDFESYTKMCDPGMTAFEPEALGNLVEGLDFHRFYFENLWSRNSKPV | |
RUO | |
CAMK2A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |