Learn More
Invitrogen™ Human Caspase 6 Synthetic Peptide
Código de producto. 15276449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15276449 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15276449
Marca: Invitrogen™ PEP0234
Synthetic Peptide
Caspase-6 Synthetic Peptide, PEP-0234, from Invitrogen.
Caspases are cysteine proteases, expressed as inactive precursors, that mediate apoptosis by proteolysis of specific substrates. Caspases have the ability to cleave after aspartic acid residues. There are two classes of caspases involved in apoptosis; initiators (activation by receptor cluster) and effectors (activation by mitochondrial permeability transition). Proapoptotic signals autocatalytically activate initiator caspases, such as Caspase-8 and Caspase 9. Activated initiator caspases then process effector caspases, such as Caspase-3 and Caspase-7, which in turn cause cell collapse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 839
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso P55212
Nombre común Human Caspase 6
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen CASP6
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS