Learn More
Abnova™ Human CAV3 Partial ORF (NP_001225, 1 a.a. - 83 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001225 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 859 |
Peso molecular | 34.87kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16165684
|
Abnova™
H00000859-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16155684
|
Abnova™
H00000859-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This gene encodes a caveolin family member, which functions as a component of the caveolae plasma membranes found in most cell types. Caveolin proteins are proposed to be scaffolding proteins for organizing and concentrating certain caveolin-interacting molecules. Mutations identified in this gene lead to interference with protein oligomerization or intra-cellular routing, disrupting caveolae formation and resulting in Limb-Girdle muscular dystrophy type-1C (LGMD-1C), hyperCKemia or rippling muscle disease (RMD). Alternative splicing has been identified for this locus, with inclusion or exclusion of a differentially spliced intron. In addition, transcripts utilize multiple polyA sites and contain two potential translation initiation sites. [provided by RefSeq]
Sequence: MMAEEHTDLEAQIVKDIHCKEIDLVNRDPKNINEDIVKVDFEDVIAEPVGTYSFDGVWKVSYTTFTVSKYWCYRLLSTLLGVPSpecifications
NP_001225 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.87kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LGMD1C/LQT9/MGC126100/MGC126101/MGC126129/VIP-21/VIP21 | |
CAV3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
859 | |
CAV3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MMAEEHTDLEAQIVKDIHCKEIDLVNRDPKNINEDIVKVDFEDVIAEPVGTYSFDGVWKVSYTTFTVSKYWCYRLLSTLLGVP | |
RUO | |
CAV3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |