Learn More
Invitrogen™ Human CD36/SR-B3 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
Human CD36/SR-B3 quantitates human CD36/SR-B3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD36/SR-B3.
La CD36 (translocasa de ácido graso, FAT) es una proteína glicosilada ditópica de 88 kDa que pertenece a la familia de receptores eliminadores de clase B. La CD36 se expresa en la mayoría de las células B de la zona marginal en reposo, pero no en las células B B1 y foliculares, y se induce rápidamente en las células B foliculares in vitro en la estimulación de TLR y CD40. La CD36 no afecta el desarrollo de las células B, pero modula la respuesta de los anticuerpos primarios y secundarios. Al igual que el transportador de glucosa GLUT4, la CD36 se translocaliza de las reservas intracelulares a la membrana plasmática tras la estimulación celular mediante insulina. En ratón, la CD36 es responsable de la percepción gustativa de los ácidos grasos de cadena larga. La CD36 se encuentra preferentemente en balsas de lípidos, lo que facilita su asociación con receptores, moléculas de señalización y adaptadoras. La CD36 se une al colágeno, la trombospondina, los fosfolípidos aniónicos y el LDL oxidado. Además, la CD36 puede actuar como molécula de adhesión celular y media directamente en la citoadherencia de los eritrocitos parasitados por Plasmodium falciparum. Las mutaciones en el gen CD36 provocan una deficiencia de glicoproteína plaquetaria. Se han descrito múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican la proteína CD36.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | proteína de membrana de adipositos; BDPLT10; CD36; antígeno CD36; antígeno CD36 (receptor de colágeno tipo I, receptor de trombospondina); molécula CD36; molécula CD36 (receptor de trombospondina); proteína CD36; CHDS7; determinante del grupo 36; receptor de trombospondina de colágeno tipo I; receptor de colágeno tipo I, receptor de trombospondina; FAT; FAT/CD36; translocasa de ácido graso; translocasa de ácido graso/CD36; proteína de transporte de ácido graso; glicoproteína IIIb; GP3B; GP4; GPIIIB; GPIV; I79_011940; antígeno de diferenciación leucocitaria CD36; PAS IV; PAS4; PAS-4; proteína PAS-4; PASIV; receptor de colágeno de plaquetas; glicoproteína de plaquetas 4; glicoproteína de plaquetas IV; SCARB3; receptor de barrido clase B, miembro 3; SR-B3; receptor de trombospondina |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 500 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P16671 |
| Símbolo de gen | CD36 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |