Learn More
Invitrogen™ Human CD79 alpha ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human CD79 alpha quantitates human CD79 alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD79 alpha.
El CD79a es un heterodímero ligado a disulfuros que incluye polipéptido B29 (CD79b). El CD79a es un receptor de antígeno de linfocitos B con Ig (inmunoglobulina) de componente de superficie específico de antígenos que se asocia con Ig-alfa e Ig-beta, elementos necesarios para la expresión y función del receptor de antígenos de células B. El CD79a aparece por primera vez en la fase previa a las células B y persiste hasta la fase de células plasmáticas donde se encuentra como un componente intracelular. El CD79a se encuentra en la mayoría de las leucemias agudas del precursor del tipo de células B, en líneas de células B, linfomas de células B y en algunos mielomas. No está presente en líneas de células T o mieloides. Entre las enfermedades asociadas con el CD79a se incluyen la agammaglobulinemia 3 y la agammaglobulinemia tipo no Bruton.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | receptor de antígenos de células B; cadena alfa de proteína asociada al complejo del receptor de antígenos de células B; proteína de tipo cadena alfa asociada al complejo del receptor de antígenos de células B; cadena alfa asociada al complejo del receptor de antígenos de células B; Cd79a; antígeno CD79A (alfa asociado a inmunoglobulina); molécula CD79a; molécula CD79a, alfa asociada a inmunoglobulina; proteína CD79A; proteína CD79-alfa; EGK_10665; Ig alfa; IGA; Igalpha; ig-alfa; alfa asociado a inmunoglobulina; LOC100913063; Ly54; Ly-54; MB1; MB-1; glicoproteína de membrana MB-1; Proteína asociada a inmunoglobulina unida a membrana; proteína asociada a IgM de superficie |
| Intervalo del ensayo | De 0,65 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,65 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P11912 |
| Símbolo de gen | CD79A |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |