Learn More
Invitrogen™ Human CEA ProQuantum Immunoassay Kit
The ProQuantum Human CEA Immunoassay Kit is designed to provide quantitative measurements of human CEA in small sample volumes.
Marca:  Invitrogen™ A46341
634.12 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17114303
  • 764.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
  • High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
  • Broad dynamic range-5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
  • Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
  • No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
El CEA (antígeno carcinoembrionario, CD66e) se sintetiza durante el desarrollo en el intestino fetal, y se vuelve a expresar en cantidades mayores en carcinomas intestinales y otros tumores. El CEA es un antígeno carcinoembrionario, familia de los supergenes de inmunoglobulina y se compone de un solo dominio N (homología estructural a la variable inmunoglobulina) y de seis dominios A (A1, A2, A3) y B (B1, B2, B3) de inmunoglobulinas de tipo constante. Los anticuerpos contra el CEA son útiles para identificar el origen de varios adenocarcinomas metastásicos y para distinguir los adenocarcinomas pulmonares (del 60 al 70 % son CEA+) de los mesoteliomas pleurales (rara vez o débilmente CEA+). El CEA se engloba en una gran familia de glucoproteínas, un marcador tumoral útil de adenocarcinoma, y se encuentra en adenocarcinomas del epitelio del sistema digestivo derivado endodermalmente y en el colon fetal. Dos subgrupos de la familia CEA, las moléculas de adhesión celular CEA y las glucoproteínas específicas del embarazo, se encuentran dentro de una agrupación de 1,2 Mb en el brazo largo del cromosoma 19. En el grupo también se han observado once pseudógenos del subgrupo de moléculas de adhesión celular del CEA. El CEA fue descrito originalmente en los conductos biliares hepáticos como una glucoproteína biliar. Posteriormente, se descubrió que el CEA era una molécula de adhesión celular detectada en leucocitos, epitelios y endotelios. La proteína codificada interviene en la adhesión celular a través de la unión homofílica y heterofílica a otras proteínas del subgrupo. Se han atribuido múltiples actividades celulares a la proteína codificada, incluidas funciones en la diferenciación y disposición de la estructura tridimensional del tejido, la angiogénesis, la apoptosis, la supresión tumoral, la metástasis y la modulación de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Se han notificado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas, pero no se ha definido la naturaleza completa de todas las variantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1600029H12Rik; antígeno carcinoembrionario; molécula 5 de adhesión celular relacionada con antígeno carcinoembrionario; molécula 5 de adhesión celular relacionada con antígeno carcinoembrionario; CD66e; CEA; CEACAM5; antígeno meconio 100; OTTHUMP00000199033; glicoproteína 30 específica para el embarazo; Psg30; sCD66e; CD66e soluble
<0,3 pg/ml
Instrumentos qPCR
Ceacam5
96 pruebas
Suero, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl; sobrenadante, 2-5 μl
CD66e (CEACAM5)
2 h
De 0,32 a 25 000 pg/ml
ELISA
P06731
Tampón de dilución de ensayo Conjugado de anticuerpos A Conjugado de anticuerpos B Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos Estándar Mezcla maestra Ligasa
Para uso exclusivo en investigación
-20 °C
30 min