Learn More
R&D Systems™ Human Chitinase 3-like 1/YKL-40 Quantikine ELISA Kit
Human Chitinase 3-like 1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ DC3L10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Human Chitinase 3-like 1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Chitinase 3-like 1 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (50 ul).
Especificaciones
62.50 to 4000 pg/mL | |
HRP | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine | |
ELISA | |
CHI3L1 | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Urine (50uL) | |
AW208766, Brp39, Chi3l1, Chitinase 3 like 1, gp39, HCgp39, YKL-40 |
8.15 pg/mL | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Human CHI3L1 | |
1116 | |
1 Kit | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
Chitinase 3-like 1 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
R&D Systems™ Human Chitinase 3-like 1/YKL-40 Quantikine ELISA Kit > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido