Learn More
Human Desmocollin-1 Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
226.00€ - 602.00€
Especificaciones
Antígeno | Desmocollin-1 |
---|---|
Clon | 2906A |
Dilución | Immunohistochemistry 3-25 ug/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18733407
|
R&D Systems
MAB4955-SP |
25 μg |
226.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18732007
|
R&D Systems
MAB4955-100 |
100 μg |
602.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Desmocollin-1 Monoclonal antibody specifically detects Desmocollin-1 in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistryEspecificaciones
Desmocollin-1 | |
Immunohistochemistry 3-25 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
cadherin family member 1, CDHF1, desmocollin 1, desmocollin-1, Desmocollin1, desmosomal glycoprotein 2/3, DG2/DG3, DSC1 | |
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Desmocollin-1, Arg135-Asn686, Accession # Q08554 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
2906A | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q08554 | |
1823 | |
IgG | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Human Desmocollin-1 Antibody, R&D Systems™