Learn More
Abnova™ Human DHCR7 Full-length ORF (NP_001351.1, 1 a.a. - 475 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001351.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1717 |
Peso molecular | 80.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16177037
|
Abnova™
H00001717-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16167037
|
Abnova™
H00001717-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes an enzyme that removes the C(7-8) double bond in the B ring of sterols and catalyzes the conversion of 7-dehydrocholesterol to cholesterol. This gene is ubiquitously expressed and its transmembrane protein localizes to the endoplasmic reticulum membrane and nuclear outer membrane. Mutations in this gene cause Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS); a syndrome that is metabolically characterized by reduced serum cholesterol levels and elevated serum 7-dehydrocholesterol levels and phenotypically characterized by mental retardation, facial dysmorphism, syndactyly of second and third toes, and holoprosencephaly in severe cases to minimal physical abnormalities and near-normal intelligence in mild cases. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein
Sequence: MAAKLQPNIPKAKSLDGVTNDRTASQGQWGRAWEVDWFSLASVIFLLLFAPFIVYYFIMACDQYSCALTGPVVDIVTGHARLSDIWAKTPPITRKAAQLYTLWVTFQVLLYTSLPDFCHKFLPGYVGGIQEGAVTPAGVVNKYQINGLQAWLLTHLLWFANAHLLSWFSPTIIFDNWIPLLWCANILGYAVSTFAMVKGYFFPTSARDCKFTGNFFYNYMMGIEFNPRIGKWFDFKLFFNGRPGIVAWTLINLSFAAKQRELHSHVTNAMVLVNVLQAIYVIDFFWNETWYLKTIDICHDHFGWYLGWGDCVWLPYLYTLQGLYLVYHPVQLSTPHAVGVLLLGLVGYYIFRVANHQKDLFRRTDGRCLIWGRKPKVIECSYTSADGQRHHSKLLVSGFWGVARHFNYVGDLMGSLAYCLACGGGHLLPYFYIIYMAILLTHRCLRDEHRCASKYGRDWERYTAAVPYRLLPGIFEspecificaciones
NP_001351.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
80.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAKLQPNIPKAKSLDGVTNDRTASQGQWGRAWEVDWFSLASVIFLLLFAPFIVYYFIMACDQYSCALTGPVVDIVTGHARLSDIWAKTPPITRKAAQLYTLWVTFQVLLYTSLPDFCHKFLPGYVGGIQEGAVTPAGVVNKYQINGLQAWLLTHLLWFANAHLLSWFSPTIIFDNWIPLLWCANILGYAVSTFAMVKGYFFPTSARDCKFTGNFFYNYMMGIEFNPRIGKWFDFKLFFNGRPGIVAWTLINLSFAAKQRELHSHVTNAMVLVNVLQAIYVIDFFWNETWYLKTIDICHDHFGWYLGWGDCVWLPYLYTLQGLYLVYHPVQLSTPHAVGVLLLGLVGYYIFRVANHQKDLFRRTDGRCLIWGRKPKVIECSYTSADGQRHHSKLLVSGFWGVARHFNYVGDLMGSLAYCLACGGGHLLPYFYIIYMAILLTHRCLRDEHRCASKYGRDWERYTAAVPYRLLPGIF | |
RUO | |
DHCR7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
1717 | |
DHCR7 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SLOS | |
DHCR7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |