missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DYRK2 Partial ORF (AAH05809, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH05809 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8445 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168555
|
Abnova™
H00008445-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16158555
|
Abnova™
H00008445-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DYRK2 belongs to a family of protein kinases whose members are presumed to be involved in cellular growth and/or development. The family is defined by structural similarity of their kinase domains and their capability to autophosphorylate on tyrosine residues. DYRK2 has demonstrated tyrosine autophosphorylation and catalyzed phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. Two isoforms of DYRK2 have been isolated. The predominant isoform, isoform 1, lacks a 5' terminal insert. [provided by RefSeq]
Sequence: MNDHLHVGSHAHGQIQVQQLFEDNSNKRTVLTTQPNGLTTVGKTGLPVVPERQLDSIHRRQGSSTSLKSMEGMGKVKATPMTPEQAMKQYMQKLTAFEHHEspecificaciones
AAH05809 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ21217/FLJ21365 | |
DYRK2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8445 | |
DYRK2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MNDHLHVGSHAHGQIQVQQLFEDNSNKRTVLTTQPNGLTTVGKTGLPVVPERQLDSIHRRQGSSTSLKSMEGMGKVKATPMTPEQAMKQYMQKLTAFEHH | |
RUO | |
DYRK2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |