Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para EGF humano
Código de producto. 16851546 Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. 16851546
Marca: Proteintech™ KE0013896T
ELISA tipo sándwich de fase sólida que se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del EGF endógeno
  • Reconoce el EGF humano
  • El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es un miembro de la superfamilia de factores de crecimiento epidérmico
    • La preproteína EGF se procesó proteolíticamente para generar péptido de factor de crecimiento epidérmico de 53 aminoácidos
    • Se une al receptor EGF en la superficie de las células y median la fosforilación intrínseca del receptor en los residuos de tirosina
    • Detectado en casi todos los fluidos corporales (orina, saliva, leche, plasma rico en plaquetas)
    • Desempeña un papel importante en múltiples procesos biológicos (crecimiento celular, proliferación, diferenciación)
Proceso:
  • Anticuerpo específico para EGF previamente revestido en micropocillos
  • Proteína EGF en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para EGF para detectar la proteína EGF capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo de tetrametil-benzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso BC093731
Intervalo del ensayo De 125 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 26,9 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 1950
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P01133
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human EGF ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine