Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FCGR3A/CD16A humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
La FCGR3A/CD16A humana cuantifica la FCGR3A/CD16A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la FCGR3A/CD16A humana natural y recombinante.
CD16 (FCGR3A) es una molécula de superficie celular de 50-65 kDa que existe en dos formas: una forma transmembranosa expresada por las células NK y algunas células T, y una forma ligada al fosfatidilinositol expresada por los granulocitos. El CD16 es un receptor de baja afinidad para la IgG (FcR III), y es un importante receptor que media en la ADCC de las células NK. El CD16 humano se expresa en dos formas: FCGR3A y FCGR3B. El FCGR3A está asociado a la subunidad FcepsilonRI-gamma y es responsable de la citotoxicidad de las células NK dependiente de anticuerpos. El FCGR3A de los mastocitos está asociado a la subunidad FcepsilonRI-beta. Además de la IgG, la IgE oligomérica también puede activar el FCGR3A. El FCGR3B es un receptor monomérico ligado a GPI que se expresa en los neutrófilos y está implicado en su activación y en la inducción de un fenotipo proadhesivo. Las enfermedades asociadas con la disfunción de CD16 incluyen la inmunodeficiencia 20 y el lupus eritematoso sistémico.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4833442P21Rik; CD16; CD16-2; CD16A; antígeno CD16a; CD16B; CD32; receptor CD32 2; CDw32; molécula desencadenante citolítica G7; fragmento Fc del receptor IgG de afinidad intermedia IV; fragmento Fc del receptor IgG de baja afinidad IIIa; fragmento Fc del receptor IgG IIIa; fragmento Fc del receptor IIIb de IgG; fragmento Fc de IgG, de baja afinidad III, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor; fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor de (CD16a); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIa, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad III, receptor de (CD16); fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIb, receptor de (CD16b); receptor Fc gamma III; receptor Fc gamma IIIa; receptor Fc gamma III-A; Fc receptor gamma IIIb; Fc gamma RIIIa; Fc gammaRIV; receptor Fc, IgG, baja afinidad III; receptor Fc, IgG, baja afinidad IV; similar al receptor Fc 3; receptor Fcg III; FCG2; FCG3; receptor Fc-gamma III-2 (CD 16); receptor Fc-gamma IIIb (CD 16); receptor Fc-gamma IIIb (CD16); Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; Fc-gamma RIII; Fc-gamma RIIIa; Fc-gamma RIII-alfa; fc-gamma RIIIb; fc-gamma RIII-beta; Fc-gamma-RIIb; Fc-gamma-RIIc; FcgammaRIII; FcgammaRIII a0.1; FcgammaRIII a0.2; FcgammaRIII a0.3; FcgammaRIIIA; FcgammaRIV; FCGR2; FCGR2A; FCGR2B; FCGR2C; FCGR3; Fcgr3a; FCGR3B; Fcgr4; FCGRIII; FcgRIV; FCR-10; FcRII-b; FcRII-c; FcRIII; FCRIIIA; FCRIIIb; Fcrl3; IGFR3; receptor Fc gamma III de IgG; receptor Fc III de IgG; receptor Fc III-1 de IgG; receptor Fc III-2 de IgG; IMD20; receptor Fc III de inmunoglobulina G; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad III; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad III-A; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad III-B; receptor de la región Fc de la inmunoglobulina gamma de baja afinidad IV; antígeno específico de neutrófilo NA; RP11-5K23.1; receptor transmembrana FcgammaRIII-X |
| Intervalo del ensayo | De 1,311 a 320 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,35 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P08637, O75015 |
| Símbolo de gen | FCGR3A, FCGR3B |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |