Learn More
Gibco™ Human FGF-10, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
230.00€ - 3410.00€
Especificaciones
Número de acceso | O15520 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 2255 |
Peso molecular | 19.3 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17893413
|
Gibco™
AF-100-26-100UG |
100 μg |
708.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17893693
|
Gibco™
AF-100-26-1MG |
1 mg |
3410.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17863713
|
Gibco™
AF-100-26-25UG |
25 μg |
230.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17803703
|
Gibco™
AF-100-26-500UG |
500 μg |
2040.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human FGF-10 is a 19.3 kDa protein consisting of 170 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF10 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein exhibits mitogenic activity for keratinizing epidermal cells, but essentially no activity for fibroblasts, which is similar to the biological activity of FGF7. Studies of the mouse homolog of suggested that this gene is required for embryonic epidermal morphogenesis including brain development, lung morphogenesis, and initiation of lim bud formation. This protein is also implicated to be a primary factor in the process of wound healing.Especificaciones
O15520 | |
protein with no preservative | |
19.3 kDa | |
E. coli | |
<0.1 EU/ μg | |
FGF10 | |
Determined by the dose-dependent stimulation of thymidine uptake by BaF3 cells expressing FGF receptors. The expected ED50 is ≤ 0.5 ng/ml corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
2255 | |
Human FGF-10, Animal-Free | |
RUO | |
AEY17; BB213776; FGF; Fgf10; FGF-10; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 10; Gsfaey17; Keratinocyte growth factor 2; produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria | |
FGF10 | |
Unconjugated | |
MLGQDMVSPE ATNSSSSSFS SPSSAGRHVR SYNHLQGDVR WRKLFSFTKY FLKIEKNGKV SGTKKENCPY SILEITSVEI GVVAVKAINS NYYLAMNKKG KLYGSKEFNN DCKLKERIEE NGYNTYASFN WQHNGRQMYV ALNGKGAPRR GQKTRRKNTS AHFLPMVVHS | |
E. coli | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ Human FGF-10, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®