Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-23 humana
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La FGF-23 humana cuantifica la FGF-23 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la FGF-23 humana recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. El producto de este gen inhibe el transporte tubular de fosfato renal. Este gen fue identificado por sus mutaciones asociadas con raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, un trastorno hereditario de desgaste de fosfato. La expresión anormalmente alta de este gen se encontró en la osteomalacia hipofosfatémica oncogénica, una enfermedad fenotípicamente similar causada por un metabolismo de fosfato anormal. También se ha demostrado que las mutaciones en este gen causan calcinosis tumoral familiar con hiperfosfatemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 23; péptido terminal 23; factor de crecimiento de fibroblastos 23 péptido terminal N; HPDR2; HYPF; fosfatonina; PHPTC; Factor inductor de hipofosfatemia derivada del tumor; factor inductor de hipofosfatemia derivado del tumor; UNQ3027/PRO9828 |
| Intervalo del ensayo | De 0,3 a 75 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9GZV9 |
| Símbolo de gen | FGF23 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto