Learn More
Invitrogen™ Human Galectin-1 ELISA Kit
Código de producto. 17154959
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17154959
Marca: Invitrogen™ EH203RBX5
ELISA
Human Galectin-1 quantitates human Galectin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Galectin-1.
La galectina-1 pertenece a una gran familia de proteínas de unión a carbohidratos llamadas lectinas. La galectina-1 puede ser monomérica o homodimérica, y se encuentra en una amplia variedad de células y tipos de tejido. La galectina-1 puede controlar el crecimiento celular, la proliferación, inducir la apoptosis de las células T activadas, mientras que también puede modular la secreción de citoquinas o inhibir la producción proinflamatoria de citoquinas. La galectina-1 desempeña un papel importante en la inflamación aguda y crónica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína de unión a la laminina de 14 kDa; lectina de 14 kDa; AA410090; proteína de unión a beta-galactósido; lectina de unión a beta-galactósido L-14-I; Proteína de unión beta-galactósido de 14 kDa; DFZp686E23103; GAL1; gal-1; Galaptin; Galbp; galectina 1; galectina1; galectina-1; proteína similar a la galectina-1; GBP; HBL; H-galectina-1; HLBP14; HPL; L14; L-14.5; Lectina 1 de unión a la lactosa; Lect14; Lectina galactósido soluble 1; lectina, unión a la galactosa, soluble 1; lectina, Soluble en unión a galactósido 1; lectina, unión a galactósido, soluble, 1; Lgals1; pm12; proteína de activación de MAPK Putativa PM12; RL 14.5; lectina S-Lac 1
Intervalo del ensayo De 4,10 a 1000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 4,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P09382
Símbolo de gen LGALS1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Galectina 1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min