Learn More
R&D Systems™ Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Galectin-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.31 to 10 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.085 ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human Galectin-3. This assay cross-reacts 58% with Mouse Galectin-3. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3958 |
| Símbolo de gen | LGALS3 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Mostrar más |