missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GKAP1 Partial ORF (NP_079487, 151 a.a. - 250 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_079487 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 80318 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16170257
|
Abnova™
H00080318-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16160257
|
Abnova™
H00080318-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that is highly similar to the mouse cGMP-dependent protein kinase anchoring protein 42kDa. The mouse protein has been found to localize with the Golgi and recruit cGMP-dependent protein kinase I alpha to the Golgi in mouse testes. It is thought to play a role in germ cell development. Transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: AENTSTQSKVMNKKDKRKNHQGKDRPLTVSLKDFHSEDHISKKTEELSSSQTLSHDGGFFNRLEDDVHKILIREKRREQLTEYNGTDNCTAHEHNQEVVLEspecificaciones
NP_079487 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FKSG21/FLJ25469/GKAP42 | |
GKAP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
80318 | |
GKAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AENTSTQSKVMNKKDKRKNHQGKDRPLTVSLKDFHSEDHISKKTEELSSSQTLSHDGGFFNRLEDDVHKILIREKRREQLTEYNGTDNCTAHEHNQEVVL | |
RUO | |
GKAP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |