Learn More
Human Glypican 1 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
201.00€ - 445.00€
Especificaciones
Antígeno | Glypican 1 |
---|---|
Clon | 1019718 |
Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18732387
|
R&D Systems
MAB45192-SP |
25 μg |
201.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18792427
|
R&D Systems
MAB45192-100 |
100 μg |
445.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glypican 1 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ImmunocytochemistryEspecificaciones
Glypican 1 | |
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
FLJ38078, glypican, glypican 1, glypican proteoglycan 1, glypican-1, GPC1 | |
Mouse myeloma cell line NS0derived human Glypican 1, Asp24-Ser530, Accession # P35052 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
1019718 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P35052 | |
2817 | |
IgG1 | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Human Glypican 1 Antibody, R&D Systems™