Learn More
Invitrogen™ Human Hemicentin 2 (aa 4332-4408) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30202874
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30202874
Marca: Invitrogen™ RP107759
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (75%), Rat (75%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-67115 (PA5-67115. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Hemicentin 2 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8NDA2
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 256158
Nombre Human Hemicentin 2 (aa 4332-4408) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen hemicentin 2; hemicentin-2; HMCN2; LOW QUALITY PROTEIN: hemicentin-2
Nombre común Hemicentin 2
Símbolo de gen HMCN2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia PTIEWLQAGQPLRASRRLRTLPDGSLWLENVETGDAGTYDCVAHNLLGSATARAFLVVRGEPQGSWGSMTGVINGRK
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining