Learn More
Invitrogen™ Human Hemoglobin ELISA Kit
Descripción
Human Hemoglobin quantitates human Hemoglobin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemoglobin.
El grupo de genes de la alfa globina humana situado en el cromosoma 16 abarca aproximadamente 30 kb e incluye siete loci: 5'- zeta - pseudozeta - mu - pseudoalfa-1 - alfa-2 - alfa-1 - theta - 3'. Las secuencias de codificación alfa-2 (HBA2) y alfa-1 (HBA1) son idénticas. Estos genes difieren ligeramente sobre las regiones no traducidas de 5' y los intrones, pero difieren significativamente sobre las regiones no traducidas de 3'. Dos cadenas alfa más dos cadenas beta constituyen HbA, que en la vida adulta normal comprende alrededor del 97% de la hemoglobina total; las cadenas alfa se combinan con cadenas delta para constituir HbA-2, que con HbF (hemoglobina fetal) constituye el 3% restante de la hemoglobina adulta. Las talasemias alfa son el resultado de eliminaciones de cada uno de los genes alfa, así como de eliminaciones de ambos, el HBA2 y el HBA1; también se han notificado algunas talasemias alfa sin eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Globina alfa uno; globina alfa-1; alfa-1-globina; cadena de globina alfa-2; alfa-globina; GEN ALFA-GLOBINA; globina delta; hemoglobina; Hb; HBA1; HbA1c; HBA2; HBA-T3; HBH; cadena de hemoglobina alfa 1 globina; cadena de hemoglobina alfa; subunidad de hemoglobina alfa; subunidad de hemoglobina alfa 1; hemoglobina alfa 1 |
| Intervalo del ensayo | 1,5 a 400 µg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,5 µg/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P69905 |
| Símbolo de gen | HBA1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |