Learn More
Gibco™ Human HGF Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 3100.00€
Especificaciones
Número de acceso | P14210 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 3082 |
Peso molecular | 79.4 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17860763
|
Gibco™
100-39H-100UG |
100 μg |
622.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17861023
|
Gibco™
100-39H-1MG |
1 mg |
3100.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17820263
|
Gibco™
100-39H-250UG |
250 μg |
1088.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17829892
|
Gibco™
100-39H-25UG |
25 μg |
203.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17891223
|
Gibco™
100-39H-500UG |
500 μg |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17870553
|
Gibco™
100-39H-5UG |
5 μg |
83.75€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human HGF, sourced from HEK293 cells, is a 79.4 kDa polypeptide consisting of 695 amino acid residues. As a result of glycosylation, Recombinant Human HGF migrates with an apparent molecular mass of approximately 68-85 kDa by SDS-PAGE gel, under non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Hepatocyte growth factor regulates cell growth, cell motility, and morphogenesis by activating a tyrosine kinase signaling cascade after binding to the proto-oncogenic c-Met receptor. Hepatocyte growth factor is secreted by mesenchymal cells and acts as a multi-functional cytokine on cells of mainly epithelial origin. Its ability to stimulate mitogenesis, cell motility, and matrix invasion gives it a central role in angiogenesis, tumorogenesis, and tissue regeneration. It is secreted as a single inactive polypeptide and is cleaved by serine proteases into a 69-kDa alpha-chain and 34-kDa beta-chain. A disulfide bond between the alpha and beta chains produces the active, heterodimeric molecule. The protein belongs to the plasminogen subfamily of S1 peptidases but has no detectable protease activity. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms.Especificaciones
P14210 | |
protein with no preservative | |
79.4 kDa | |
HEK293 cells | |
<1 EU/ μg | |
HGF | |
Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of monkey 4 MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 1.0-20.0 ng/ml | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
3082 | |
Human HGF | |
RUO | |
C230052L06Rik; DFNB39; Fibroblast derived tumor cytotoxic factor; fibroblast-derived tumor cytotoxic factor; F-TCF; hepatocyte growth factor; Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor); Hepatocyte growth factor alpha chain; Hepatocyte growth factor beta chain; Hepatopoeitin A; hepatopoeitin-A; HepatopoietinA; hepatopoietin-A; Hgf; HGF/SF; HGFB; HPTA; Lung fibroblast derived mitogen; lung fibroblast-derived mitogen; NK1; NK2; Scatter factor; scatter factor); SF; SF/HGF | |
Hgf | |
Unconjugated | |
Alpha chain: KRRNTIHEFK KSAKTTLIKI DPALKIKTKK VNTADQCANR CTRNKGLPFT CKAFVFDKAR KQCLWFPFNS MSSGVKKEFG HEFDLYENKD YIRNCIIGKG RSYKGTVSIT KSGIKCQPWS SMIPHEHSFL PSSYRGKDLQ ENYCRNPRGE EGGPWCFTSN PEVRYEVCDI PQCSEVECMT CNGESYRGLM DHTESGKICQ RWDHQTPHRH KFLPERYPDK GFDDNYCRNP DGQPRPWCYT LDPHTRWEYC AIKTCADNTM NDTDVPLETT ECIQGQGEGY RGTVNTIWNG IPCQRWDSQY PHEHDMTPEN FKCKDLRENY CRNPDGSESP WCFTTDPNIR VGYCSQIPNC DMSHGQDCYR GNGKNYMGNL SQTRSGLTCS MWDKNMEDLH RHIFWEPDAS KLNENYCRNP DDDAHGPWCY TGNPLIPWDY CPISRCEGDT TPTIVNLDHP VISCAKTKQL R Beta chain: VVNGIPTRTN IGWMVSLRYR NKHICGGSLI KESWVLTARQ CFPSRDLKDY EAWLGIHDVH GRGDEKCKQV LNVSQLVYGP EGSDLVLMKL ARPAVLDDFV STIDLPNYGC TIPEKTSCSV YGWGYTGLIN YDGLLRVAHL YIMGNEKCSQ HHRGKVTLNE SEICAGAEKI GSGPCEGDYG GPLVCEQHKM RMVLGVIVPG RGCAIPNRPG IFVRVAYYAK WIHKIILTYK VPQS | |
HEK293 cells | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |