Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
Marca: R&D Systems™ FCSTM14-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
5 Plex | |
Human | |
ELISA | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay > 5 Plex
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido