Learn More
Novus Biologicals™ Human HMGB1/HMG-1 ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human HMGB1/HMG-1 ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human HMGB1/HMG-1 in serum, plasma and other biological fluids.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 12.50-800 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 7.50 pg/mL |
| Reactividad cruzada | This kit recognizes Human HMGB-1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human HMGB-1 and analogues was observed. |
| Tipo de producto | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo de muestra | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3146 |
| Símbolo de gen | HMGB1 |
| Especie del huésped | Humano |
| Cantidad | 1 Kit |
| Mostrar más |