Learn More
R&D Systems™ Human ICAM-1/CD54 DuoSet ELISA
Click to view available options
Cantidad:
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Includes
Human ICAM-1 Capture Antibody; Human ICAM-1 Detection Antibody; Human ICAM-1 Standard; Streptavidin-HRP
The Human ICAM-1/CD54 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ICAM-1/CD54.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 placas |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |