Learn More
Invitrogen™ Interferon alpha (Cell culture) Human ELISA Kit
Measure levels of human interferon alpha (IFNa) in human serum and human plasma samples using 96-well plates.
Marca: Invitrogen™ 411102
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Assay IFN-a (human interferon alpha) levels in human serum, plasma and tissue culture media with these Thermo Scientific™ Human IFN alpha ELISA Kits (for Serum Samples).
El IFN alfa (Interferon alfa) es un interferón tipo I que pertenece a una familia de proteínas relacionadas estructuralmente, específicas de especies, exclusivas de los vertebrados. La interacción de IFN alfa con su componente receptor resulta en la activación de una serie de vías de señalización que están principalmente involucradas en la respuesta inmune innata contra la infección vírica. En los seres humanos, el gen de IFN alfa se encuentra en el cromosoma 9. Los interferones de tipo I consisten en 14 diferentes isoformas alfa (subtipos con características específicas ligeramente diferentes) e isoformas beta, omega, epsilon y kappa. Las moléculas homólogas se encuentran en muchas especies, que incluyen ratas y ratones (y la mayoría de los mamíferos), y se han identificado en especies de aves, reptiles y peces. El IFN alfa es producido principalmente por células dendríticas plasmacitoides, es un potente componente de la respuesta inmunitaria innata antivírica y modula la inmunidad adaptativa. Las enfermedades asociadas con la disfunción de IFN alfa incluyen la hepatitis C y la hepatitis.Especificaciones
12,5-1000 pg/ml | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Kit de ELISA | |
No hay reacción cruzada significativa con los IFN-ß, IFN-g o IFN-w humanos, los IFN-a, IFN-ß o IFN-g de ratón o rata y el IFN-t bovino. | |
Humano | |
IFNA1,IFNA2 | |
< 8 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Intraensayo CV ≤ 8 %; interensayo CV ≤ 8 % | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Kit de ELISA para IFN alfa humano (muestras de suero) | |
ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para placa transparente de 96 pocillos | |
Sobrenadante | |
5 x 96 pocillos de microplacas | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
< 8 % | |
Sellador para placas, 20 unidades, Diluyente de concentrado, 60 ml, Diluyente de muestras, 150 ml, Concentrado de anticuerpos, 1 vial, Tampón de dilución, 150 ml, Concentrado de conjugado de HRP, 1 vial, Patrón de IFN alfa humano, 10.000 pg/ml, 2,5 ml, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, 5 unidades, Solución de parada, 60 ml, Concentrado de solución de lavado, 250 ml, Solución de sustrato de TMB, 60 ml | |
Absorbancia a 450 nm | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 100 μl | |
Humano | |
3 h 15 min |