Learn More
Human IFN-beta Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
209.00€ - 452.00€
Especificaciones
| Antígeno | IFN-beta |
|---|---|
| Clon | 1020344 |
| Dilución | Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18752107
![]() |
R&D Systems
MAB8145-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18723047
![]() |
R&D Systems
MAB8145-100 |
100 μg |
452.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IFN-beta Monoclonal specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.Especificaciones
| IFN-beta | |
| Immunohistochemistry 5-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human IFN-beta , Met22-Asn187, Accession # P01574 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1020344 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01574 | |
| 3456 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |