Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA
Código de producto. 18794767
Click to view available options
Suficiente para:
15 placas de 96 pocillos
5 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 15
paquete de 5
Código de producto. 18794767
Marca: R&D Systems™ DY285B
Human IFN-gamma DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 9.38 - 600pg/mL
Formato del kit de inmunoensayo 96-well Plate
Tipo de producto Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum
Suficiente para 15 placas de 96 pocillos
Especies diana Human
ID de gen (Entrez) 3458 (Human); 15978 (Mouse); 25712 (Rat); 396991 (Porcine); 281237 (Bovine); 403801 (Canine); 493965 (Feline)
Contenido del kit 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Objetivo Interferon gamma
Para uso exclusivo en investigación