Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA
Human IFN-gamma DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca:  R&D Systems™ DY285B
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30021477
  • 685.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
The Human IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
9.38 - 600pg/mL
Solid Phase Sandwich ELISA
15 x 96-well Plates
3458 (Human); 15978 (Mouse); 25712 (Rat); 396991 (Porcine); 281237 (Bovine); 403801 (Canine); 493965 (Feline)
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
96-well Plate
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum
Human
96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer
Interferon gamma
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA > For Fifteen plates
Para uso exclusivo en investigación