Learn More
Gibco™ Human IGF-I Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human IGF-I and IGF-II are globular proteins containing 70 and 67 amino acids, respectively, and 3 intra-molecular disulfide bonds. The calculated molecular weight of Recombinant Human IGF-I is 7.6 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P05019 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 3479 |
| Peso molecular | 7.6 kDa |
| Nombre | Human IGF-I |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |