Learn More
Gibco™ Human IL-21 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 5380.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q9HBE4 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 59067 |
Peso molecular | 15.4 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17860243
|
Gibco™
200-21-100UG |
100 μg |
1078.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17820633
|
Gibco™
200-21-10UG |
10 μg |
203.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17831003
|
Gibco™
200-21-1MG |
1 mg |
5380.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17811883
|
Gibco™
200-21-250UG |
250 μg |
1882.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17891413
|
Gibco™
200-21-2UG |
2 μg |
83.75€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17831103
|
Gibco™
200-21-500UG |
500 μg |
3225.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17890223
|
Gibco™
200-21-50UG |
50 μg |
648.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human IL-21 is a 15.4 kDa protein consisting of 132 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
IL-21 is a 17 kDa immunomodulatory cytokine produced mainly by Natural Killer Cells (NKT), T helper (Th) 17 and T follicular helper (TFH) cells. In TFH cells, IL-21 expression leads to autocrine signaling through the IL-21 receptor (IL-21R) and STAT3, which leads to additional transcriptional activation by Bcl6. As with IFN gamma for Th1 and IL-4 for Th2 cells, IL-21 is critical for TFH cell development and effector function. IL-21 plays a role in T cell-dependent B cell differentiation into plasma cells and memory cells, stimulation of IgG production and induction of apoptotic signaling in naive B cells. In Th17 cells, IL-21 expression and autocrine feedback through STAT3, IRF4 and ROR gamma t lead to upregulation of the IL-23R, thereby preparing Th17 cells for maturation and maintenance by the inflammatory cytokine IL-23. While upregulating IRF4 and ROR gamma t, IL-21 also mediates the downregulation of Foxp3. IL-21 deficient mice are protected from developing colitis upon chemical treatment by their inability to upregulate Th17-associated molecules. In comparison, elevated levels of IL-21 are present in chemically-induced colitis mouse models.Especificaciones
Q9HBE4 | |
protein with no preservative | |
15.4 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
IL-21 | |
Determined by its ability to stimulate the proliferation of human ANBL-6 cells. The expected ED50 is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x10^6 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
59067 | |
Human IL-21 | |
RUO | |
CVID11; C x 2; il 21; IL21; IL-21; ILN; Interleukin; interleukin 21; Interleukin21; interleukin-21; interleukin-21 isoform; porcine interleukin-21; Za11 | |
IL21 | |
Unconjugated | |
MQDRHMIRMR QLIDIVDQLK NYVNDLVPEF LPAPEDVETN CEWSAFSCFQ KAQLKSANTG NNERIINVSI KKLKRKPPST NAGRRQKHRL TCPSCDSYEK KPPKEFLERF KSLLQKMIHQ HLSSRTHGSE DS | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ Human IL-21 Recombinant Protein, PeproTech®