Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-4 humano
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de IL4 endógena
Marca: Proteintech™ KE00016-96T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reconoce el IL-4 humano
- La IL-4 (interleucina-4), miembro de la familia de las citoquinas α-helicoidales, produce mediante linfocitos T CD4+ activados, basófilos y mastocitos
- Promueve la proliferación y diferenciación de células que presentan antígenos
- La IL-4 juega un papel importante en la conmutación de isotipos de anticuerpos y estimula la producción de IgE
- Se aplica al tratamiento del trastorno autoinmunitario (mieloma múltiple, cáncer, psoriasis, artritis)
- Se aplica ampliamente para inhibir el efecto perjudicial de Th1
- Promueva el crecimiento de tumores epiteliales mediando una mayor proliferación y supervivencia
Proceso:
- Anticuerpo específico para IL-4 previamente revestido en micropocillos
- Proteína IL-4 en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para IL-4 para detectar la proteína IL-4 capturada
- Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
- Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
- Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
NP_000580 | |
2,2 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 15,6 a 1000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
3565 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P05112 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 96TEST Human IL-15 ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine