Learn More
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA
Human IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
351.00€ - 685.00€
Especificaciones
Tipo de producto | ELISA Development Kit |
---|---|
Especie | Human |
Conjugado | Biotin |
Intervalo del ensayo | 9.38 to 600 pg/mL |
Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30021411
|
R&D Systems™
DY206 |
15 Plates |
685.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30021312
|
R&D Systems™
DY206-05 |
5 Plates |
351.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Human IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-6.Especificaciones
ELISA Development Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
3569 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Human | |
9.38 to 600 pg/mL | |
ELISA | |
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA