Learn More
R&D Systems Human IL-6 Quantikine ELISA Kit
For measuring human IL-6 in cell culture supernates, serum, plasma, and urine
752.00€ - 4290.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo | 3.13 - 300 pg/mL |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 0.626 pg/mL |
Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Urine |
Especificidad | Natural and recombinant human IL-6. |
ID de gen (Entrez) | 3569 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18782024
|
R&D Systems
S6050B |
1 Pack (6 Plates) |
4290.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18742154
|
R&D Systems
D6050B |
1 Kit |
752.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Quantikine Human IL-6 Immunoassay is a 4.5 hour solid phase immunoassay designed to measure human IL-6 in cell culture supernates, serum, plasma, and urine. It contains recombinant human IL-6 and antibodies raised against the recombinant protein. Natural human IL-6 showed dose-response curves that were parallel to the standard curves obtained using the Quantikine kit standards, indicating that this kit can be used to determine relative levels of natural human IL-6.Especificaciones
3.13 - 300 pg/mL | |
Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Urine | |
3569 | |
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
0.626 pg/mL | |
Natural and recombinant human IL-6. | |
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. | |
Humano |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
R&D Systems Human IL-6 Quantikine ELISA Kit