Learn More
BD Kit de clasificación y análisis de células madre pluripotentes inducidas humanas
Para la clasificación y el análisis de cultivos de células madre pluripotentes humanas inducidas (hiPSC) y células en proceso de reprogramación
Marca: BD 562626
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descrizione
- Reactividad de las especies: Hu
- Tamaño: 50 pruebas
Citometría de flujo
Specifica
CD13 PerCP-Cy™5.5, SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, TRA-1-60 PE, anticuerpos de control de isotipos, partículas de compensación compBead Plus BD™ | |
50 pruebas |