Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para KIM-1/HAVCR1 humana
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de KIM-1 endógena
Marca: Proteintech™ KE00136-96T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reconoce la KIM-1 humana
- La KIM-1 (molécula de lesión renal 1, receptor celular del virus de la hepatitis A 1, HAVCR, inmunoglobulina de linfocitos T, dominio de mucina 1, TIM-1) es una glicoproteína de membrana integral de clase I con ectodominio que contiene un dominio similar a la Ig y dominio de mucina
- Actúa como receptor de membrana para VHA
- Proporciona una señal coestimuladora para la activación de linfocitos T e inhibe el desarrollo de la tolerancia periférica
- Participa en la regulación del asma y de las enfermedades alérgicas
- Se notificó la presencia de KIM-1 dispersa en la orina después de un daño renal agudo
- Marcador de lesión tubular renal
Proceso:
- Anticuerpo específico para KIM-1 previamente revestido en micropocillos
- Proteína KIM-1 en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para KIM-1 para detectar la proteína KIM-1 capturada
- Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
- Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
- Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
BC013325 | |
1,1 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 31,25 a 2000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
26762 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
Q96D42 |
Seguridad y manipulación
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- 96TEST Human N-cadherin ELISA Kit
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction