missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Klotho Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17851513
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
2 x 500 μg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
paquete de 2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17851513

Marca: Gibco™ 100531MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

100-53-1MG will be provided as 2 x 500 μg (100-53-500UG). Recombinant Human Klotho is a glycoprotein of 516 amino acid residues that migrates at an apparent molecular weight of 65-70 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. Recombinant Human Klotho has a calculated molecular weight of 58.6 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

KLOTHO is the systemic anti-aging hormone within the glycosidase1 superfamily. It encodes a type I membrane protein that is abundant in the kidney and brain. In mice, a deficiency in KLOTHO expression leads to various systemic phenotypes resembling human aging such as arteriosclerosis, osteoporosis, and skin atrophy together with growth retardation, short life-span and infertility. Transgenic mice overexpressing KLOTHO have an extended life span by inhibiting insulin/IGF1 signaling. KLOTHO is involved in the regulation of calcium/phosphorus homeostasis by inhibiting the synthesis of active vitamin D and identified as a potential tumor suppressor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9UEF7
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 9365
Peso molecular 58.6
Nombre Human Klotho
Cantidad 2 x 500 μg
Fuente CHO cells
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen alpha-kl; HFTC3; Kl; Klotho; Klotho peptide; secreted form of Klotho protein
Símbolo de gen KL
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia EPGDGAQTWA RFSRPPAPEA AGLFQGTFPD GFLWAVGSAA YQTEGGWQQH GKGASIWDTF THHPLAPPGD SRNASLPLGA PSPLQPATGD VASDSYNNVF RDTEALRELG VTHYRFSISW ARVLPNGSAG VPNREGLRYY RRLLERLREL GVQPVVTLYH WDLPQRLQDA YGGWANRALA DHFRDYAELC FRHFGGQVKY WITIDNPYVV AWHGYATGRL APGIRGSPRL GYLVAHNLLL AHAKVWHLYN TSFRPTQGGQ VSIALSSHWI NPRRMTDHSI KECQKSLDFV LGWFAKPVFI DGDYPESMKN NLSSILPDFT ESEKKFIKGT ADFFALCFGP TLSFQLLDPH MKFRQLESPN LRQLLSWIDL EFNHPQIFIV ENGWFVSGTT KRDDAKYMYY LKKFIMETLK AIKLDGVDVI GYTAWSLMDG FEWHRGYSIR RGLFYVDFLS QDKMLLPKSS ALFYQKLIEK NGFPPLPENQ PLEGTFPCDF AWGVVDNYIQ VSQLTKPISS LTKPYH
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado