Learn More
Abnova™ Human LPCAT2 Full-length ORF (NP_060309.2, 1 a.a. - 544 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_060309.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54947 |
Peso molecular | 86.6kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16170953
|
Abnova™
H00054947-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16160953
|
Abnova™
H00054947-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the lysophospholipid acyltransferase family. The encoded enzyme may function in two ways: to catalyze the biosynthesis of platelet-activating factor (1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine) from 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and to catalyze the synthesis of glycerophospholipid precursors from arachidonyl-CoA and lysophosphatidylcholine. The encoded protein may function in membrane biogenesis and production of platelet-activating factor in inflammatory cells. The enzyme may localize to the endoplasmic reticulum and the Golgi. [provided by RefSeq]
Sequence: MSRCAQAAEVAATVPGAGVGNVGLRPPMVPRQASFFPPPVPNPFVQQTQIGSARRVQIVLLGIILLPIRVLLVALILLLAWPFAAISTVCCPEKLTHPITGWRRKITQTALKFLGRAMFFSMGFIVAVKGKIASPLEAPVFVAAPHSTFFDGIACVVAGLPSMVSRNENAQVPLIGRLLRAVQPVLVSRVDPDSRKNTINEIIKRTTSGGEWPQILVFPEGTCTNRSCLITFKPGAFIPGVPVQPVLLRYPNKLDTVTWTWQGYTFIQLCMLTFCQLFTKVEVEFMPVQVPNDEEKNDPVLFANKVRNLMAEALGIPVTDHTYEDCRLMISAGQLTLPMEAGLVEFTKISRKLKLDWDGVRKHLDEYASIASSSKGGRIGIEEFAKYLKLPVSDVLRQLFALFDRNHDGSIDFREYVIGLAVLCNPSNTEEIIQVAFKLFDVDEDGYITEEEFSTILQASLGVPDLDVSGLFKEIAQGDSISYEEFKSFALKHPEYAKIFTTYLDLQTCHVFSLPKEVQTTPSTASNKVSPEKHEESTSDKKDDEspecificaciones
NP_060309.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
86.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSRCAQAAEVAATVPGAGVGNVGLRPPMVPRQASFFPPPVPNPFVQQTQIGSARRVQIVLLGIILLPIRVLLVALILLLAWPFAAISTVCCPEKLTHPITGWRRKITQTALKFLGRAMFFSMGFIVAVKGKIASPLEAPVFVAAPHSTFFDGIACVVAGLPSMVSRNENAQVPLIGRLLRAVQPVLVSRVDPDSRKNTINEIIKRTTSGGEWPQILVFPEGTCTNRSCLITFKPGAFIPGVPVQPVLLRYPNKLDTVTWTWQGYTFIQLCMLTFCQLFTKVEVEFMPVQVPNDEEKNDPVLFANKVRNLMAEALGIPVTDHTYEDCRLMISAGQLTLPMEAGLVEFTKISRKLKLDWDGVRKHLDEYASIASSSKGGRIGIEEFAKYLKLPVSDVLRQLFALFDRNHDGSIDFREYVIGLAVLCNPSNTEEIIQVAFKLFDVDEDGYITEEEFSTILQASLGVPDLDVSGLFKEIAQGDSISYEEFKSFALKHPEYAKIFTTYLDLQTCHVFSLPKEVQTTPSTASNKVSPEKHEESTSDKKDD | |
RUO | |
LPCAT2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54947 | |
LPCAT2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AYTL1/DKFZp686H22112/FLJ20481/LysoPAFAT | |
LPCAT2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |