missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Lubricin/PRG4 DuoSet ELISA
Click to view available options
Cantidad:
1 kit (para 5 placas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 10216 |
| Cantidad | 1 kit (para 5 placas) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinónimo | bG174L6.2, bG174L6.2 (MSF: megakaryocyte stimulating factor), CACP, FLJ32635, HAPO, Hemangiopoietin, JCAP, lubricin, megakaryocyte stimulating factor, Megakaryocyte-stimulating factor, MSF, MSFproteoglycan 4, (megakaryocyte stimulating factor, articular superficial zoneprotein, camptodactyly, arthropathy, coxa vara, pericarditis syndrome), PRG4, Proteoglycan 4, Superficial zone proteoglycan, SZP, SZPHAPOarticular superficial zone protein |
| Objetivo | Humano |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido