Learn More
- Home
- Products
- Reactivos y kits de inmunoensayo
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Código de producto. p-200055743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 plex
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
46 plex
47 plex
48 plex
49 plex
5 plex
50 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
| Código de producto. | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|
| 30001637 | 17 plex | cada uno |
| 30001583 | 14 plex | cada uno |
| 30001543 | 2 plex | cada uno |
| 18743167 | 9 plex | cada uno |
| 18701207 | 5 plex | cada uno |
| 30000711 | 4 plex | cada uno |
| 18792114 | 19 plex | 1 set |
| 18722114 | 13 plex | 1 set |
| 18751994 | 18 plex | 1 set |
| 18711994 | 10 plex | 1 set |
| 18722464 | 12 plex | 1 set |
| 18772204 | 8 plex | 1 set |
| 18792234 | 15 plex | 1 set |
| 18782234 | 11 plex | 1 set |
| 18702204 | 22 plex | 1 set |
| 18711924 | 7 plex | 1 set |
| 18752044 | 16 plex | 1 set |
| 18782144 | 20 plex | 1 set |
| 18771844 | 1 plex | 1 set |
| 18752434 | 21 plex | 1 set |
| 18752284 | 6 plex | 1 set |
| 18722004 | 3 plex | 1 set |
| 18791834 | 35 plex | 1 set |
| 18732014 | 32 plex | 1 set |
| 18771944 | 23 plex | 1 set |
| 18792174 | 33 plex | 1 set |
| 18702174 | 26 plex | 1 set |
| 18702104 | 42 plex | 1 set |
| 18772054 | 28 plex | 1 set |
| 18762294 | 27 plex | 1 set |
| 18782364 | 31 plex | 1 set |
| 18782214 | 30 plex | 1 set |
| 18792094 | 25 plex | 1 set |
| 18731834 | 43 plex | 1 set |
| 18772324 | 24 plex | 1 set |
| 18461770 | 45 plex | 1 set |
| 18472310 | 40 plex | 1 set |
| 18421230 | 37 plex | 1 set |
| 18401330 | 39 plex | 1 set |
| 18461520 | 49 plex | 1 set |
| 18492540 | 44 plex | 1 set |
| 18471520 | 34 plex | 1 set |
| 18462550 | 50 plex | 1 set |
| 18482310 | 47 plex | 1 set |
| 18411530 | 48 plex | 1 set |
| 18401230 | 29 plex | 1 set |
| 18471730 | 38 plex | 1 set |
| 18421790 | 41 plex | 1 set |
| 18451260 | 46 plex | 1 set |
| 18451350 | 36 plex | 1 set |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30001637
Marca: R&D Systems LXSAHM17
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
3564.88 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 17 plex |
| Especie | Human |
| Objetivo de unión | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Símbolo de gen | GZMB |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |