Learn More
Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS)
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Una solución estéril y concentrada (100X) diseñada para uso con el medio 254 o 254CF para cultivar melanocitos epidérmicos humanos. Cada frasco de 5 ml de HMGS contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para cultivar melanocitos epidérmicos humanos y es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio basal 254 o 254CF.
Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con HMGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son :
Extracto de pituitaria bovina (BPE) (0,2 % v/v)
Suero fetal bovino (0,5 % v/v)
Factor de crecimiento I humano recombinante semejante a la insulina (1 μg/ml)
Transferrina bovina (5 μg/ml)
Factor de crecimiento de fibroblastos básico (3 ng/ml)
Hidrocortisona (0,18 μg/ml)
Heparina (3 μg/ml)
Forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) (10 ng/ml)
Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con HMGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son :
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de – 5 a – 20 °C). |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 100 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento para el cultivo de melanocitos humanos (HMGS) |
| Esterilidad | Estéril |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 5 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Fuente | Humano |
| Mostrar más |