Learn More
R&D Systems™ Human/Mouse Cleaved Caspase-3 (Asp175) DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
2 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human/Mouse Cleaved Caspase-3 (Asp175) DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human, mouse Caspase-3.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human, Mouse |
| Conjugado | Biotin |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 12367 |
| Cantidad de embalaje | 5 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |