Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat Activin A Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
120-14E-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-14E-500UG). Recombinant Human/Murine/Rat Activin A is a 26.0 kDa disulfide-linked homodimer of two betaA chains, each containing 116 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08476, P18331, Q04998 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 16323, 29200, 3624 |
| Peso molecular | 26 kDa |
| Nombre | Human/Mouse/Rat Activin A |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.