Learn More
Abnova™ Human MYO3B Partial ORF (NP_620482.1, 280 a.a. - 369 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00140469-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025785
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: RRPSVTHLLDHPFIKGVHGKVLFLQKQLAKVLQDQKHQNPVAKTRHERMHTRRPYHVEDAEKYCLEDDLVNLEVLDEDTIIHQLQKRYAD
Especificaciones
Especificaciones
NP_620482.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RRPSVTHLLDHPFIKGVHGKVLFLQKQLAKVLQDQKHQNPVAKTRHERMHTRRPYHVEDAEKYCLEDDLVNLEVLDEDTIIHQLQKRYAD
RUO
MYO3B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
140469
MYO3B (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MYO3B