Learn More
Invitrogen™ Human NOD2 Synthetic Peptide
Código de producto. 15246519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15246519 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15246519
Marca: Invitrogen™ PEP0306
Synthetic Peptide
NOD2 Synthetic Peptide, PEP-0306, from Invitrogen.
NOD2 is a member of the apoptosis regulating protein family that includes caspase recruitment-domains, as well as Apaf-1 and NOD1. It contains two N-terminal CARDs, a nucleotide binding domain (NBD), and multiple C-terminal leucine-rich repeats (LRRs). NOD2 is expressed in monocytes (whereas NOD1 is expressed in multiple tissues). NOD2 plays a role in regulating NF-kappaB, acts as an intracellular receptor for bacterial lipopolysaccharides, and contributes to inflammatory bowel disease (IBD) and Crohn's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 64127
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q9HC29
Nombre común Human NOD2
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen NOD2
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS